2-Fluor-5-nitrobenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Fluor-5-nitrobenzotrifluorid, 1-Fluor-4-nitro-2-(trifluormethyl)benzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

365823-25G 365823-5G
SIAL365823-25GEA 66.2 EUR
SIAL365823-25G SIAL365823-5G
2-Fluor-5-nitrobenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-5-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Molecular Weight: 209,1 g/mol
Siedepunkt: 99…110 °C (35 mmHg)
Schmelzpunkt: 22…24 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00024576
CAS-Nummer: 400-74-8
EINECS: 206-925-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR