2,6-Difluor-3-methylanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
005745-1G 005745-5G
FLUO005745-1GEA 67.1 EUR
FLUO005745-1G FLUO005745-5G
2,6-Difluor-3-methylanisol
2,6-Difluor-3-methylanisol
Formel: C₈H₈F₂O
MDL: MFCD01631341
CAS-Nummer: 261763-33-1