2-Fluor-4-methylanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
CFF1129. 009215-2G 009215-10G
CHMPCFF1129.EA 0 EUR
CHMPCFF1129. FLUO009215-2G FLUO009215-10G
2-Fluor-4-methylanisol
2-Fluor-4-methylanisol
Formel: C₈H₉FO
Molecular Weight: 140.16 g/mol
MDL: MFCD00060270
CAS-Nummer: 399-55-3