2-(Trifluormethyl)anisol
Lieferant: CHEMPUR
|
Gefahr
|
FL13872.POR
013872-1G
013872-5G
CHMPFL13872.POREA
0
EUR
CHMPFL13872.POR
FLUO013872-1G
FLUO013872-5G
2-(Trifluormethyl)anisol
2-(Trifluormethyl)anisol
Formel:
C₈H₇F₃O Molecular Weight: 176.14 g/mol |
MDL:
MFCD00142938 CAS-Nummer: 395-48-2 UN: 1993 ADR: 3 III |