4-(Difluormethoxy)benzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
007857-5G 007857-1G
FLUO007857-5GEA 194 EUR
FLUO007857-5G FLUO007857-1G
4-(Difluormethoxy)benzylalkohol
4-(Difluormethoxy)benzylalkohol
Formel: C₈H₈F₂O₂
MDL: MFCD00236228
CAS-Nummer: 170924-50-2