2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylalkohol
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)methanol
AC18836.1 AC18836EA AC18836EE
MAYBAC18836.1EA 0 EUR
MAYBAC18836.1 MAYBAC18836EA MAYBAC18836EE
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylalkohol
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₃F₅O
Molecular Weight: 198,09 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004602
CAS-Nummer: 440-60-8
EINECS: 207-126-7