2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: (2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)methanol
001352-10G 001352-25G 001352-100G
FLUO001352-10GEA 60.9 EUR
FLUO001352-10G FLUO001352-25G FLUO001352-100G
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylalkohol
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₃F₅O
Molecular Weight: 198,09 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004602
CAS-Nummer: 440-60-8
EINECS: 207-126-7