3,4-Difluorbenzylalkohol
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (3,4-Difluorophenyl)methanol
SB01790.1 SB01790.10
MAYBSB01790.1EA 0 EUR
MAYBSB01790.1 MAYBSB01790.10
3,4-Difluorbenzylalkohol
3,4-Difluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆F₂O
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010628
CAS-Nummer: 85118-05-4
EINECS: 285-657-3