2,6-Difluorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: (2,6-Difluorophenyl)methanol
001961-25G 001961-100G
FLUO001961-25GEA 54.8 EUR
FLUO001961-25G FLUO001961-100G
2,6-Difluorbenzylalkohol
2,6-Difluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆F₂O
Siedepunkt: 88 °C (14 mmHg)
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004603
CAS-Nummer: 19064-18-7
EINECS: 242-792-2