2,4-Difluorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: (2,4-Difluorphenyl)methanol
001921-25G 001921-100G
FLUO001921-25GEA 63.9 EUR
FLUO001921-25G FLUO001921-100G
2,4-Difluorbenzylalkohol
2,4-Difluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆F₂O
Siedepunkt: 52 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009983
CAS-Nummer: 56456-47-4
EINECS: 260-191-3