2,5-Difluorbenzylalkohol

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: (2,5-Difluorophenyl)methanol

001938-25G 001938-100G
FLUO001938-25GEA 39.9 EUR
FLUO001938-25G FLUO001938-100G
2,5-Difluorbenzylalkohol
2,5-Difluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆F₂O
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010627
CAS-Nummer: 75853-20-2
EINECS: 278-325-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR