2,3,4-Trifluorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
007498-1G 007498-5G 007498-10G
FLUO007498-1GEA 34.1 EUR
FLUO007498-1G FLUO007498-5G FLUO007498-10G
2,3,4-Trifluorbenzylalkohol
2,3,4-Trifluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₅F₃O
Molecular Weight: 162.11 g/mol
MDL: MFCD00083551
CAS-Nummer: 144284-24-2