2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (2,3,5,6-Tetrafluorphenyl)methanol
B25162.06 B25162.14
B25162.06EA 36 EUR
B25162.06 B25162.14
2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol ≥98%
2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol
Purity: 98% CAS No.: 4084-38-2 Molecular Formula: C7H4F4O Formula Weight: 180.10 Odour: Recognizable Melting Point: 34-38° Boiling Point: 220-225° MDL No.: MFCD00792428
Formel: C₇H₄F₄O
Molecular Weight: 180.1 g/mol
Siedepunkt: 220…225 °C
Schmelzpunkt: 34…38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792428
CAS-Nummer: 4084-38-2
EINECS: 443-840-7