2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: (2,3,5,6-Tetrafluorphenyl)methanol
008104-5G 008104-10G
FLUO008104-5GEA 38.9 EUR
FLUO008104-5G FLUO008104-10G
2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol
2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₄F₄O
Molecular Weight: 180.1 g/mol
MDL: MFCD00792428
CAS-Nummer: 4084-38-2
EINECS: 443-840-7