2,3,5-Trifluorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
007961-5G
007961-10G
007961-1G
FLUO007961-5GEA
201
EUR
FLUO007961-5G
FLUO007961-10G
FLUO007961-1G
2,3,5-Trifluorbenzylalkohol
2,3,5-Trifluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₅F₃O Molecular Weight: 162.11 g/mol |
MDL:
MFCD00083542 CAS-Nummer: 67640-33-9 |