2,4,6-Trifluorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
007501-1G 007501-5G 007501-10G
FLUO007501-1GEA 31.1 EUR
FLUO007501-1G FLUO007501-5G FLUO007501-10G
2,4,6-Trifluorbenzylalkohol
2,4,6-Trifluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₅F₃O
Molecular Weight: 162.11 g/mol
MDL: MFCD00061207
CAS-Nummer: 118289-07-9