3,4,5-Trifluorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
007502-1G
007502-5G
007502.10G
FLUO007502-1GEA
116
EUR
FLUO007502-1G
FLUO007502-5G
FLUO007502.10G
3,4,5-Trifluorbenzylalkohol
3,4,5-Trifluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₅F₃O Molecular Weight: 162,11 g/mol |
MDL:
MFCD00083527 CAS-Nummer: 220227-37-2 |