2-Fluorbenzylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
(2-Fluorphenyl)methanol
A14791.09
A14791.18
A14791.22
A14791.09EA
33.6
EUR
A14791.09
A14791.18
A14791.22
2-Fluorbenzylalkohol ≥98%
2-Fluorbenzylalkohol
Purity: 98%
CAS No.: 446-51-5
Molecular Formula: C7H7FO
Formula Weight: 126.13
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5140
Odour: Characteristic
Boiling Point: 201°
Beilstein Reference: 2079486
MDL No.: MFCD00004601
Formel:
C₇H₇FO Molecular Weight: 126,13 g/mol Siedepunkt: 201 °C Dichte: 1,175 Flammpunkt: 90 °C (194 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004601 CAS-Nummer: 446-51-5 EINECS: 207-170-7 |