3-Fluorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (3-Fluorophenyl)methanol
002170-25G 002170-100G
FLUO002170-25GEA 55.4 EUR
FLUO002170-25G FLUO002170-100G
3-Fluorbenzylalkohol
3-Fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇FO
Molecular Weight: 126,13 g/mol
Siedepunkt: 104 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004631
CAS-Nummer: 456-47-3
EINECS: 207-265-3