3-Fluor-p-kresol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 1-Fluor-3-hydroxy-6-methylbenzol, 2-Fluor-4-hydroxytoluol, 3-Fluor-4-methylphenol
FL13359.POR 013359-1G 013359-5G
CHMPFL13359.POREA 0 EUR
CHMPFL13359.POR FLUO013359-1G FLUO013359-5G
3-Fluor-p-kresol
3-Fluor-p-kresol
Formel: C₇H₇FO
Molecular Weight: 126.13 g/mol
MDL: MFCD00143164
CAS-Nummer: 452-78-8
UN: 3265
ADR: 8 III