4-Fluor-m-kresol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluor-3-methylphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
337250-25G
337250-5G
SIAL337250-25GEA
135
EUR
SIAL337250-25G
SIAL337250-5G
4-Fluor-m-kresol, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-m-kresol
Formel:
C₇H₇FO Molecular Weight: 126,13 g/mol |
MDL:
MFCD00042296 CAS-Nummer: 452-70-0 UN: 3261 ADR: 8,III |