α,α,α-Trifluor-o-kresol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Trifluormethyl)phenol, 2-Hydroxybenzotrifluorid
A14231.03 A14231.06 A14231.14
A14231.03EA 46.4 EUR
A14231.03 A14231.06 A14231.14
α,α,α-Trifluor-o-kresol ≥98%
α,α,α-Trifluor-o-kresol
Purity: 98% CAS No.: 444-30-4 Molecular Formula: C7H5F3O Formula Weight: 162.11 Flash Point: 65°(149°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 147-148° Beilstein Reference: 1867917 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002222
Formel: C₇H₅F₃O
Molecular Weight: 162.11 g/mol
Siedepunkt: 147…148 °C
Schmelzpunkt: 45…46 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C (149 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002222
CAS-Nummer: 444-30-4
EINECS: 207-148-7
UN: 3261
ADR: 8 III