α,α,α-Trifluor-o-kresol

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 2-(Trifluormethyl)phenol, 2-Hydroxybenzotrifluorid

SB01911.1 SB01911.10 SB01911.50
MAYBSB01911.1EA 0 EUR
MAYBSB01911.1 MAYBSB01911.10 MAYBSB01911.50
α,α,α-Trifluor-o-kresol
α,α,α-Trifluor-o-kresol
Formel: C₇H₅F₃O
Molecular Weight: 162.11 g/mol
Siedepunkt: 147
Schmelzpunkt: 46
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002222
CAS-Nummer: 444-30-4
EINECS: 207-148-7
UN: 3261
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR