α,α,α-Trifluor-o-kresol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-(Trifluormethyl)phenol, 2-Hydroxybenzotrifluorid
001300-25G 001300-100G 001300-250G
FLUO001300-25GEA 45.9 EUR
FLUO001300-25G FLUO001300-100G FLUO001300-250G
α,α,α-Trifluor-o-kresol
α,α,α-Trifluor-o-kresol
Formel: C₇H₅F₃O
Molecular Weight: 162.11 g/mol
Siedepunkt: 147
Schmelzpunkt: 46
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002222
CAS-Nummer: 444-30-4
EINECS: 207-148-7
UN: 3261
ADR: 8 III