α,α,α-Trifluor-m-kresol 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Trifluormethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluorid
168470250 168471000
ACRO168470250EA 24.2 EUR
ACRO168470250 ACRO168471000
α,α,α-Trifluor-m-kresol 98+%
α,α,α-Trifluor-m-kresol
Formel: C₇H₅F₃O
Molecular Weight: 162.11 g/mol
Siedepunkt: 178
Schmelzpunkt: –1.8 °C
Dichte: 1.33 g/cm³
Flammpunkt: 73
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002299
CAS-Nummer: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
UN: 1760
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %