α,α,α-Trifluor-m-kresol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Trifluormethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluorid
A12784.06 A12784.14 A12784.22
A12784.06EA 21.4 EUR
A12784.06 A12784.14 A12784.22
α,α,α-Trifluor-m-kresol ≥98%
α,α,α-Trifluor-m-kresol
Purity: 98+% CAS No.: 98-17-9 Molecular Formula: C7H5F3O Formula Weight: 162.11 Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.4580 Odour: Phenol-like Melting Point: -2° Boiling Point: 177-178° Beilstein Reference: 2045663 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002299
Formel: C₇H₅F₃O
Molecular Weight: 162,11 g/mol
Siedepunkt: 177…178 °C
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,336
Flammpunkt: 74 °C (165 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002299
CAS-Nummer: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
UN: 3265
ADR: 8,III