α,α,α-Trifluor-m-kresol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 3-(Trifluormethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluorid
001301-100G 001301-500G 001301-25G
FLUO001301-100GEA 79.1 EUR
FLUO001301-100G FLUO001301-500G FLUO001301-25G
α,α,α-Trifluor-m-kresol
α,α,α-Trifluor-m-kresol
Formel: C₇H₅F₃O
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002299
CAS-Nummer: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
UN: 3265
ADR: 8,III