α,α,α-Trifluor-m-kresol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Trifluormethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
156035-100G
156035-25G
SIAL156035-100GEA
88.7
EUR
SIAL156035-100G
SIAL156035-25G
α,α,α-Trifluor-m-kresol, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-m-kresol
Formel:
C₇H₅F₃O Molecular Weight: 162.11 g/mol Siedepunkt: 178 Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 73 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002299 CAS-Nummer: 98-17-9 EINECS: 202-645-5 UN: 3265 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...