α,α,α-Trifluor-p-kresol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Hydroxybenzotrifluorid, 4-(Trifluormethyl)phenol
176440010 176440050 176440250
ACRO176440010EA 28.8 EUR
ACRO176440010 ACRO176440050 ACRO176440250
α,α,α-Trifluor-p-kresol 98%
α,α,α-Trifluor-p-kresol
Formel: C₇H₅F₃O
Molecular Weight: 162.11 g/mol
Siedepunkt: 71.5…72 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 40…46 °C
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002363
CAS-Nummer: 402-45-9
EINECS: 206-945-7
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow-brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥97.5 %