α,α,α-Trifluor-p-kresol

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

Synonyme: 4-Hydroxybenzotrifluorid, 4-(Trifluormethyl)phenol

FL1399.25 FL1399.100
CHMPFL1399.25EA 0 EUR
CHMPFL1399.25 CHMPFL1399.100
α,α,α-Trifluor-p-kresol
α,α,α-Trifluor-p-kresol
Formel: C₇H₅F₃O
Molecular Weight: 162,11 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002363
CAS-Nummer: 402-45-9
EINECS: 206-945-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR