2-(Trifluormethyl)thiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Mercaptobenzotrifluorid, 2-(Trifluormethyl)benzolthiol, 2-(Trifluormethyl)phenylmercaptan
007681-5G
007681-1G
FLUO007681-5GEA
137
EUR
FLUO007681-5G
FLUO007681-1G
2-(Trifluormethyl)thiophenol
2-(Trifluormethyl)thiophenol
Formel:
C₇H₅F₃S Molecular Weight: 178,18 g/mol |
MDL:
MFCD00068896 CAS-Nummer: 13333-97-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |