3-(Trifluormethyl)thiophenol
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Trifluormethyl)phenylmercaptan, 3-(Trifluormethyl)benzolthiol, 3-Mercaptobenzotrifluorid
BTB06567.1
BTB06567.10
BTB06567.50
MAYBBTB06567.1EA
0
EUR
MAYBBTB06567.1
MAYBBTB06567.10
MAYBBTB06567.50
3-(Trifluormethyl)thiophenol
3-(Trifluormethyl)thiophenol
Formel:
C₇H₅F₃S Molecular Weight: 178.18 g/mol Siedepunkt: 161…163 °C (1013 hPa) |
MDL:
MFCD00041142 CAS-Nummer: 937-00-8 UN: 2810 ADR: 6.1 III |