2-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 2-(Trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 2-(Trifluormethyl)benzolsulfochlorid
A14108.03 A14108.06 A14108.14 A14108.22
A14108.03EA 24.1 EUR
A14108.03 A14108.06 A14108.14 A14108.22
2-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid ≥98%
2-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 776-04-5 Molecular Formula: C7H4ClF3O2S Formula Weight: 244.62 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5030 Melting Point: 22-24° Boiling Point: 133-135°/14mm Beilstein Reference: 2651854 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051696
Formel: C₇H₄ClF₃O₂S
Molecular Weight: 244,62 g/mol
Siedepunkt: 133…135 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 22…24 °C
Dichte: 1,585
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051696
CAS-Nummer: 776-04-5
UN: 3261
ADR: 8,II