3-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 3-(Trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 3-(Trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 3-(Trifluormethyl)benzolsulfochlorid

007588-5G 007588-25G 007588-100G
FLUO007588-5GEA 0 EUR
FLUO007588-5G FLUO007588-25G FLUO007588-100G
3-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
3-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₂S
Siedepunkt: 75…76 °C (0,5 mmHg)
Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014724
CAS-Nummer: 777-44-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR