4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
565849-1G 565849-5G
SIAL565849-1GEA 24.2 EUR
SIAL565849-1G SIAL565849-5G
4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₂S
Siedepunkt: 49,5…50.5 °C (0.2 mmHg)
Schmelzpunkt: 31…33 °C
MDL: MFCD00042422
CAS-Nummer: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8,II