2-Iod-1-phenylethan 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Phenylethyliodid
Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer
305250050 305250250
ACRO305250050EA 79.5 EUR
ACRO305250050 ACRO305250250
2-Iod-1-phenylethan 97% stabilisiert
2-Iod-1-phenylethan
Formel: C₆H₅CH₂CH₂I
Molecular Weight: 232,06 g/mol
Siedepunkt: 122…123 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,6 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00039408
CAS-Nummer: 17376-04-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5990 to 1.6030 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Copper