1-tert-Butyl-4-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-tert-Butyliodbenzol, 1-(tert-Butyl)-4-iodobenzene, 4-tert-Butyliodobenzene
CFF870. 008026-25G 008026-100G
CHMPCFF870.EA 0 EUR
CHMPCFF870. FLUO008026-25G FLUO008026-100G
1-tert-Butyl-4-iodbenzol
1-tert-Butyl-4-iodbenzol
Formel: C₁₀H₁₃I
Siedepunkt: 114 °C (0,05 mmHg)
Dichte: 1,4392 g/cm³ (14 °C)
MDL: MFCD00052339
CAS-Nummer: 35779-04-5