1-tert-Butyl-4-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-tert-Butyliodbenzol, 1-(tert-Butyl)-4-iodobenzene, 4-tert-Butyliodobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
411205-1G 411205-5G
SIAL411205-1GEA 29.2 EUR
SIAL411205-1G SIAL411205-5G
1-tert-Butyl-4-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
1-tert-Butyl-4-iodbenzol
Formel: C₁₀H₁₃I
Molecular Weight: 260,12 g/mol
Siedepunkt: 114 °C (0,05 mmHg)
Dichte: 1,4392 g/cm³ (14 °C)
MDL: MFCD00052339
CAS-Nummer: 35779-04-5