1-Ethyl-2-iodbenzol
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
(o-Iodphenyl)ethan, 1-Iod-2-ethylbenzol, (2-Iodphenyl)ethan, 2-Ethyliodbenzol
TG00148.250
TG00148.1
CHMPTG00148.250EA
0
EUR
CHMPTG00148.250
MAYBTG00148.1
1-Ethyl-2-iodbenzol
1-Ethyl-2-iodbenzol
Formel:
C₈H₉I Molecular Weight: 232,06 g/mol |
MDL:
MFCD00040871 CAS-Nummer: 18282-40-1 |