1-Ethyl-2-iodbenzol
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
(o-Iodphenyl)ethan, 1-Iod-2-ethylbenzol, (2-Iodphenyl)ethan, 2-Ethyliodbenzol
FL1197.POR
001197-100G
001197-25G
CHMPFL1197.POREA
0
EUR
CHMPFL1197.POR
FLUO001197-100G
FLUO001197-25G
1-Ethyl-2-iodbenzol
1-Ethyl-2-iodbenzol
Formel:
C₈H₉I Molecular Weight: 232,06 g/mol |
MDL:
MFCD00040871 CAS-Nummer: 18282-40-1 |