1-Ethyl-4-iodbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Ethyliodbenzol, (p-Iodphenyl)ethan
A14138.09 A14138.18
A14138.09EA 36.5 EUR
A14138.09 A14138.18
1-Ethyl-4-iodbenzol ≥98%
1-Ethyl-4-iodbenzol
Purity: 98% CAS No.: 25309-64-2 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5910 Odour: Mild Melting Point: -17° Boiling Point: 112-113°/20mm Beilstein Reference: 2076973 MDL No.: MFCD00060663
Formel: C₈H₉I
Molecular Weight: 232.06 g/mol
Siedepunkt: 112…113 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: –17 °C
Dichte: 1.600
Flammpunkt: 107 °C (224 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060663
CAS-Nummer: 25309-64-2