(3-Iodphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Iodbenzylcyanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
646415-1G 646415-5G
SIAL646415-1GEA 63.5 EUR
SIAL646415-1G SIAL646415-5G
(3-Iodphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(3-Iodphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆IN
Molecular Weight: 243,05 g/mol
Siedepunkt: 138 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 33…35 °C
MDL: MFCD00040890
CAS-Nummer: 130723-54-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III