(4-Iodphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Iodbenzylcyanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
587028-1G 587028-5G
SIAL587028-1GEA 39 EUR
SIAL587028-1G SIAL587028-5G
(4-Iodphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(4-Iodphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆IN
Molecular Weight: 243,05 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56…57 °C
MDL: MFCD00060306
CAS-Nummer: 51628-12-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III