2'-Iodacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(2-Iodphenyl)ethanon, o-Iodacetophenon, 1-(2-Iodphenyl)ethan-1-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
540676-5G 540676-1G
SIAL540676-5GEA 0 EUR
SIAL540676-5G SIAL540676-1G
2'-Iodacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Iodacetophenon
Formel: C₈H₇IO
Molecular Weight: 246.05 g/mol
MDL: MFCD00094998
CAS-Nummer: 2142-70-3