4'-Iodacetophenon 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: p-Iodacetophenon, 1-(4-Iodphenyl)ethan-1-on, 1-(4-Iodphenyl)ethanon

278890250 278890050
ACRO278890250EA 112 EUR
ACRO278890250 ACRO278890050
4'-Iodacetophenon 98%
4'-Iodacetophenon
Formel: C₈H₇IO
Molecular Weight: 246,05 g/mol
Siedepunkt: 145 - 150 °C (20 -rr)
Schmelzpunkt: 82…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045320
CAS-Nummer: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 89 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR