4'-Iodacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Iodacetophenon, 1-(4-Iodphenyl)ethan-1-on, 1-(4-Iodphenyl)ethanon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
357804-25G
357804-5G
SIAL357804-25GEA
120
EUR
SIAL357804-25G
SIAL357804-5G
4'-Iodacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Iodacetophenon
Formel:
C₈H₇IO Molecular Weight: 246,05 g/mol Siedepunkt: 145…150 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 80…84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045320 CAS-Nummer: 13329-40-3 EINECS: 236-372-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...