2-Iod-m-toluylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L19876.03
L19876.06
L19876.03EA
69.8
EUR
L19876.03
L19876.06
2-Iod-m-toluylsäure ≥98%
2-Iod-m-toluylsäure
Purity: 98%
CAS No.: 108078-14-4
Molecular Formula: C8H7IO2
Formula Weight: 262.05
Melting Point: 150-153°
Beilstein Reference: 2439521
Formel:
C₈H₇IO₂ Molecular Weight: 262.05 g/mol Schmelzpunkt: 150…153 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00079764 CAS-Nummer: 108078-14-4 |