2-Iod-m-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
560499-1G 560499-5G
SIAL560499-1GEA 61.1 EUR
SIAL560499-1G SIAL560499-5G
2-Iod-m-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
2-Iod-m-toluylsäure
Formel: C₈H₇IO₂
Molecular Weight: 262,05 g/mol
MDL: MFCD00079764
CAS-Nummer: 108078-14-4