2-Iodbenzylalkohol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L15126.06 L15126.14
L15126.06EA 36 EUR
L15126.06 L15126.14
2-Iodbenzylalkohol ≥99%
2-Iodbenzylalkohol
Purity: 99% CAS No.: 5159-41-1 Molecular Formula: C7H7IO Formula Weight: 234.04 Melting Point: 89-92° Beilstein Reference: 2079487
Formel: C₇H₇IO
Molecular Weight: 234.04 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 89…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004610
CAS-Nummer: 5159-41-1
EINECS: 225-933-2