2-Iodbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
183636-10G 183636-50G
SIAL183636-10GEA 79.3 EUR
SIAL183636-10G SIAL183636-50G
2-Iodbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
2-Iodbenzylalkohol
Formel: C₇H₇IO
Molecular Weight: 234.04 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 91
MDL: MFCD00004610
CAS-Nummer: 5159-41-1
EINECS: 225-933-2